Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Adapter für 2 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
BigPrep™ Adapter für 2 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24 wird zum Mahlen oder Homogenisieren von Proben bei Umgebungstemperatur verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116002525
1335.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11472380
  • 1960.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktübersicht: BigPrep™ 2 x 50 ml-Adapter ist ein großvolumiger Adapter, der 2 x 50 ml-Lysingmatrixröhrchen fasst (kompatibel mit dem SafTest™ Lebensmittel-Prüfsystem). Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 50 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in Sekunden und vermeidet Kreuzkontaminationen mit herkömmlichen Homogenisierungsmethoden wie Spritzenscheren, Ultraschallbehandlung oder Mahlen mit Mörser und Stößel.
  • Anwendungen: Der BigPrep™ 2 x 50 ml-Adapter für große Probenvolumina eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen. Darüber hinaus können gefrorene Proben in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit minimaler praktischer Manipulation verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird.
  • Fassungsvermögen: 2 Röhrchen
  • Probenvolumen: bis zu 40 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
bis zu 40 g
Ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharmaka und forensische Anwendungen
FastPrep™-24, FastPrep™-96
Name des Produkts
MP Biomedicals™ BigPrep™ Adapter für 2 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24 > BigPrep™ Adapter für 2 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.