Learn More
MOPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10670291
MOPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10670291
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10670291
Marke: Fisher BioReagents BP2925100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Extinktion 0.015 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material MOPS
CAS 1132-61-2
Schmelzpunkt 277°C
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung >277°C
pH 2.5 to 4.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Verlust bei Trocknung 1% max.
Summenformel C7H15NO4S
MDL-Nummer MFCD00006183
Verpackung Poly-Flasche
Merck Index 15, 6352
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte JustPURE™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MOPS, JustPURE™, weißes Pulver, Fisher BioReagents >