Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18811AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Monkeypox Virus A35 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 532 | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
0017 | |
50mM Sodium Borate | |
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), Alexa Fluor™ 532 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur