Learn More
Epredia™ Ultra Mikrotom-Einwegklingen
Epredia™ Ultra-Mikrotom-Klingen bieten hohe Konsistenz, beeindruckende Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und ein präzises Leistungsverhalten.
Marke: Epredia™ 3053835
144.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Kombination aus ausgezeichneter Qualität und einem erschwinglichen Preis
- Universalklingen mit hohem und niedrigem Profil können mit jedem auf dem Markt erhältlichen Mikrotom oder Kryostat verwendet werden
- Einzigartiges Winkelprofil, das eine schnellere Ribbonierung ermöglicht
- Höhere Lebensdauer: Erzeugt eine doppelt so starke Kante wie herkömmliche Klingen
- Zuverlässige Konsistenz: Der neue proprietäre Prozess gewährleistet eine langlebige und konsistente Beschichtung
Spezifikation
Niedrig | |
Mikrotome, Kryostate | |
Ja | |
34 ° |