Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Molybdän(VI)-oxid ist ein sehr vielversprechendes und stabiles Oxid für elektrochromatische Anwendungen und wird als Katalysator in der Ölindustrie eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung von Metallmolybdän verwendet. Es hat einen breiten Bandspalt-Halbleiter mit markanten elektrochromischen, thermochromen und photochromen Eigenschaften und wurde weithin als intelligentes Material für Katalysesensoren, Schmierstoffe, Lithium-Batterien, organische Solarzellen und Displaymaterialien untersucht.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in konzentrierten Mineralsäuren und Alkalihydroxid-Lösungen.
Hinweise
Es reagiert nicht mit anderen Säuren außer Fluorwasserstoff- und konzentrierter Schwefelsäure.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1155°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Molybdenum (VI) oxide |
Schmelzpunkt | 795°C |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3288 |
Merck Index | 14,6239 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions. |
Formelmasse | 143.94 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U05K057 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | A11159.0B,A11159.30,A11159.18 |
T16K027 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | A11159.0B,A11159.30,A11159.18 |
R29K004 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | A11159.0B,A11159.30,A11159.18 |
M16K029 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | A11159.0B,A11159.30,A11159.18 |
Y20F046 | Analysenzertifikat | 15/12/2023 | A11159.0B,A11159.30,A11159.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum(VI) oxide
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum trioxide