Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479083
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479083
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11479083
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11159.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Molybdän(VI)-oxid ist ein sehr vielversprechendes und stabiles Oxid für elektrochromatische Anwendungen und wird als Katalysator in der Ölindustrie eingesetzt. Es wird auch zur Herstellung von Metallmolybdän verwendet. Es hat einen breiten Bandspalt-Halbleiter mit markanten elektrochromischen, thermochromen und photochromen Eigenschaften und wurde weithin als intelligentes Material für Katalysesensoren, Schmierstoffe, Lithium-Batterien, organische Solarzellen und Displaymaterialien untersucht.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in konzentrierten Mineralsäuren und Alkalihydroxid-Lösungen.
Hinweise
Es reagiert nicht mit anderen Säuren außer Fluorwasserstoff- und konzentrierter Schwefelsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1155°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Molybdenum (VI) oxide
Schmelzpunkt 795°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions.
Formelmasse 143.94
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.692
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU05K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberA11159.0B,A11159.30,A11159.18
ChargennummerT16K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberA11159.0B,A11159.30,A11159.18
ChargennummerR29K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberA11159.0B,A11159.30,A11159.18
ChargennummerM16K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA11159.0B,A11159.30,A11159.18
ChargennummerY20F046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog NumberA11159.0B,A11159.30,A11159.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum trioxide
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >