Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11994151
Molybdän(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994151
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11994151
Marke: Thermo Scientific Acros 206365000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1155.0°C
Chemischer Name oder Material Molybdenum(VI) oxide
Schmelzpunkt 795.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Grün-gelb
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel MoO3
Fieser 04,203; 13,279; 16,227
Merck Index 15, 6325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Formelmasse 143.94
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number206361000,206365000
ChargennummerA0446708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog Number206361000,206365000
ChargennummerA0441230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog Number206361000,206365000
ChargennummerA0436859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2021 Catalog Number206361000,206365000
ChargennummerA0430548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2021 Catalog Number206361000,206365000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >