Learn More
Invitrogen™ Thapsigargin
Tumorpromotor
265.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Versandbedingung | Raumtemperatur |
---|---|
Markertyp | Unmarkiert |
Summenformel | C34H50O12. |
Produkttyp | Hemmstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10226822
|
Invitrogen™
T7458 |
1 mg |
265.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11570796
|
Invitrogen™
T7459 |
20 × 50 μg |
325.00 €
1000 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thapsigargin ist ein natürlich vorkommendes Sesquiterpenlacton, das aus der Umbellifere Thapsia garganica isoliert wird. Dieser Tumorpromotor gibt Ca2++ aus intrazellulären Speichern frei, indem er gezielt das endoplasmatische Retikulum Ca2++-ATPase hemmt. Es wirkt sich nicht direkt auf die Plasmamembran Ca2++-ATPases, die Ins 1,4,5-P3-Produktion oder die Proteinkinase C-Aktivität aus.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Unmarkiert | |
C34H50O12. | |
Hemmstoff |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C)
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.