Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615
Für zahlreiche allgemeine Filteranwendungen im Labor geeignet. Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615 gewährleistet eine mittelschnelle Filtration.
6.60 € - 20.10 €
Spezifikation
Format | Rund |
---|---|
Material | Zellulose |
Filtrationsgeschwindigkeit | Mittelschnell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitative Analyse |
Güte | MN 615 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10473881
|
Macherey-Nagel™
431011 |
110 mm |
15.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10220891
|
Macherey-Nagel™
431007 |
70 mm |
9.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10720612
|
Macherey-Nagel™
431015 |
150 mm |
14.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10067870
|
Macherey-Nagel™
431012 |
125 mm |
16.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10322861
|
Macherey-Nagel™
431009 |
90 mm |
11.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10537711
|
Macherey-Nagel™
431018 |
180 mm |
20.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10597511
|
Macherey-Nagel™
431005 |
55 mm |
6.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für allgemeine Filtrationen
- Filterpapier für qualitative Analysen wird aus Rohstoffen mit dem Gütegrad aschfrei hergestellt und ist insbesondere für die allgemeine Laborfiltrationen geeignet
- Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt etwa 0.1 %
- Der Alpha-Zellulosegehalt beträgt etwa 95 %.
- Mittelschnelle Filtration
Spezifikation
Rund | |
Mittelschnell | |
MN 615 | |
0,16 mm |
Zellulose | |
Qualitative Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier |