Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615
Für zahlreiche allgemeine Filteranwendungen im Labor geeignet. Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615 gewährleistet eine mittelschnelle Filtration.
Marke: Macherey-Nagel™ 431005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Für allgemeine Filtrationen
- Filterpapier für qualitative Analysen wird aus Rohstoffen mit dem Gütegrad aschfrei hergestellt und ist insbesondere für die allgemeine Laborfiltrationen geeignet
- Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt etwa 0.1 %
- Der Alpha-Zellulosegehalt beträgt etwa 95 %.
- Mittelschnelle Filtration
Spezifikation
Rund | |
Mittelschnell | |
MN 615 | |
0,16 mm | |
55 mm |
Zellulose | |
Qualitative Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier |