Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Der Applied Biosystems MiniAmp Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Marke: Applied Biosystems™ A41195
2756.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fulfill basic laboratory thermal cycling needs. It has a 5-inch color touchscreen for easy control and may also be accessed through our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, providing the freedom to design and securely upload methods from any mobile device or desktop computer.
- Geringer Platzbedarf
- Luftstrom erfolgt von vorn nach hinten, so können Sie mehrere Einheiten nebeneinander aufstellen, um wertvollen Platz auf dem Labortisch zu sparen.
- Entwickelt für die Verwendung mit dem ProFlex™ 3x 32-Well PCR-System und alle Applied Biosystems Standard 96-Well-Thermocycler
- Leicht abzureißende zweifache Seitenlaschen zur einfachen Abtrennung in drei einzelne 32-Well-Platten
- Mit Halbrand für einfache Handhabung und Beschriftung
- Standard-Arbeitsvolumen von 250 µl mit maximalem Well-Volumen von 300 µl bei Verwendung mit Klebefolie
- Alphanumerische Kennzeichnung auf jeder 32-Well-Mikrotiterplatte zur einfachen Well-Identifizierung
- Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase und RNase
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3 °C/s (Block), 2,2 °C/s (Probe) | |
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) | |
5,9 kg (13 lb.) |
• MiniAmp Thermocycler • 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32 Well PCR-Reaktionsplatten (insgesamt 100 Platten) • 2 x MicroAmp 32 Well Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
500 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 package | |
96-Well |