Learn More
Trajan™ Liner für Thermo Scientific TRACE und Focus
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 092150
Artikelnummer. 10529262
  • 178.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
GC-Einlass-Liner, geteilt, gerade durchlaufend
8 mm
105 mm
5 mm
Name des Produkts
Trajan™ Liner für Thermo Scientific TRACE und Focus > mit Schitz; AD  8 mm; ID  5 mm