Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, transparenten 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Marke:  Thermo Scientific™ CERT5000-69LV
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15318046
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ National Kits mit zertifizierten Klarglasfläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa 
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. 
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa 
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
12 mm
Glas, PTFE, Silikon
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
100
475 μl
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Komfort-Kit, zertifizierte Schraubfläschchen
Ja
National Komfort-Kit, zertifiziert, 9-mm-Schraubfläschchen, feste 350 μl-Einlage
Transparent
No
Fläschchen: C4000-LV1W, Verschluss: C5000-64B
LC-GC CERT
Polypropylen
32 mm
9 mm
9 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit MS-zertifizierten, transparenten 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.