Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke:  Axygen™ MTS-11-C-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12746829
  • 469.42 € / 4800 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Rack
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Nein
Mikroröhrchen
1.1 ml
Polypropylen
Sorgt für eine positive Probenidentifikation
960/Packung
Steril
Zylindrisch
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Rack; 1,1 ml; steril