Learn More
Huenersdorf™ MINI™ Sortimentkasten aus Polystyrol
Diese Sortimentskästen sind aus extra formstabilem, transparentem Polystyrol gefertigt, um den Inhalt optimal darzustellen.
9.40 € - 11.45 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Transparent |
---|---|
Verschlusstyp | Klappdeckel |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11289759
|
Huenersdorf™
6173.00 |
105 x 170 x 27 mm |
9.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15941352
|
Huenersdorf™
616400 |
120 x 210 x 36 mm |
11.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Geeignet für Verpackungszwecke
- Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Erhältlich in 10- und 18-Fach-Ausführung
Spezifikation
Transparent | |
Transparent | |
Rechteckig | |
Kammerofen |
Klappdeckel | |
Polystyrol | |
Lebensmittelsicher, Verpackung | |
-20 °C bis +70 °C |