Learn More
Huenersdorf™ MINI™ Sortimentkasten aus Polystyrol
Diese Sortimentskästen sind aus extra formstabilem, transparentem Polystyrol gefertigt, um den Inhalt optimal darzustellen.
Marke: Huenersdorf™ 616400
Beschreibung
- Geeignet für Verpackungszwecke
- Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Erhältlich in 10- und 18-Fach-Ausführung
Spezifikation
Transparent | |
Transparent | |
Rechteckig | |
18 | |
-20 °C bis +70 °C | |
120 mm | |
36 mm |
Klappdeckel | |
Polystyrol | |
Lebensmittelsicher, Verpackung | |
Kammerofen | |
120 x 210 x 36 mm | |
210 mm |