missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ MINI™ Sortimentkasten aus Polystyrol

Diese Sortimentskästen sind aus extra formstabilem, transparentem Polystyrol gefertigt, um den Inhalt optimal darzustellen.

Marke:  Huenersdorf™ 6173.00

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11289759

  • 9.40 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für Verpackungszwecke
  • Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Erhältlich in 10- und 18-Fach-Ausführung
Spezifikation

Spezifikation

Transparent
Transparent
Rechteckig
10
-20 °C bis +70 °C
105 mm
32 mm
Klappdeckel
Polystyrol
Lebensmittelsicher, Verpackung
Kammerofen
105 x 170 x 27 mm
170 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt