Learn More
ITW Chemische Produkte™ MOPP ALPHAWIPE FöR MINI ALPHAMOP 25/FP
Für die Verwendung mit AlphaMop™ Isolator-Reinigungsausrüstung. Mini AlphaMop™ AlphaWipe™ Ersatz-Moppbezüge sind doppelt verpackt und bestehen aus AlphaWipe™ Polyester für eine effektive Reinigung mit geringer Kontamination.
Marke: ITW Chemische Produkte™ TX7114E
Beschreibung
- Hergestellt aus AlphaWipe™ Polyester für eine effektive Reinigung und geringe Kontamination
- Reinraumgewaschen für sterile und aseptische Anwendungen
- Das Gerät lässt sich leicht ein- und ausschalten, bleibt aber während des Gebrauchs sicher
- Ersatz-Mopppads separat erhältlich
Spezifikation
Moppabdeckung | |
AlphaMop Isolator Reinigungswerkzeug | |
Doppelt verpackt | |
Polyester |