Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
58.95 € - 83.65 €
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Bindungsart | None |
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12830923
|
KARTELL
02620/S |
Flacher Boden (F-Well) | Steril |
58.95 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12850923
|
KARTELL
02622/S |
Konischer Boden (V-Well) | Steril |
58.95 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10459402
|
KARTELL
0262200 |
Konischer Boden (V-Well) | Unsteril |
83.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
- Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Spezifikation
Kein Barcode | |
8 x 12 | |
None | |
Polystyrene | |
Unbehandelt |
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Clear | |
96 |