Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
Marke: KARTELL 0262200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
- Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Spezifikation
Kein Barcode | |
8 x 12 | |
None | |
Polystyrene | |
96 | |
Unbehandelt | |
Zertifizierte Qualität |
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Clear | |
0.281 mL | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) |