Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
Marke:  KARTELL 02622/S
57.43 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12850923
  • 60.45 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
  • Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
8 x 12
None
Polystyrene
96
Unbehandelt
Steril
Standard
Nicht autoklavierbar
Clear
0.281 mL
Steril
Konischer Boden (V-Well)