Learn More
Witeg™ Mikropipetten
Die Witeg™ Mikropipette ist eine präzise, robuste und praktische Einkanal-Mikroliterpipette.
195.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | 1.6 μl |
---|---|
ClipTip | Auswerferspitze |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Präzises Dispensieren |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11899903
|
Witeg™
5 402 200 |
20 bis 200 μl |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11825844
|
Witeg™
5 402 901 |
200 bis 1000 μl |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertige Pipette, hergestellt in Deutschland
- Preisgünstig
- Perfekt für präzise Laboranwendungen
- 7 farbcodierte Einkanalmodelle
- Hohe Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
- Ergonomisch gestaltet und leicht gewichtet
- Optimierte Federkraft für bequemes Pipettieren
- Robuste und standfeste Konstruktion
- Spitzenabwerfer und Kolben aus Edelstahl
- Geeignet für alle gängigen Marken von Pipettenspitzen
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C (5000 ml-Filter ist nicht autoklavierbar)
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M gekennzeichnet nach deutschem Kalibriergesetz
Spezifikation
1.6 μl | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Präzises Dispensieren |
Auswerferspitze | |
Präzises Dispensieren | |
Mikropipette | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Witeg™ Mikropipetten