Learn More
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfasergriffe
Marke:  Micronova™ STAH-48WH
29.02 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15298616
  • 30.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
Die Micronova ACME-Gewindestiele bestehen aus leichter, kunststoffbeschichteter Glasfaser und sind in ausziehbarer Ausführung oder mit verschiedenen festen Längen erhältlich. Die ACME Connect Gewindeenden werden direkt an den Kunststoffadaptern (QP-Serie) befestigt oder können mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern an Quick Disconnect Moppköpfen (QD-Serie) befestigt werden.
  • Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
  • ACME Connect Gewindeanschluss
  • Mit fester Länge oder ausziehbar
  • Feste Längen von 12 bis 60 in. (30 cm bis 1,5 m)
  • Ausziehbar auf Längen von 36 in. bis 11,5 ft. (90 cm bis 3,5 m)
  • Das ACME Connect Gewindeende wird direkt am Kunststoff-Adapter (QP-Serie) befestigt
  • Anschluss an Moppköpfe (QD-Serie) mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Fester Griff
White
Unsteril
Autoklavierbar
0.75 in.
Nein
1 Ea.
Wischlappen
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Glasfaser, Kunststoff
White
48 in.
122 cm
1.9 cm
Common disinfectants and cleaning solutions
ACME
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
Yes
1.9 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046591-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberSTAH-48WH
Chargennummer040397-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberSTAH-48WH
Chargennummer040675-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberSTAH-48WH
Chargennummer036711-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/03/2023 Catalog NumberSTAH-48WH
Chargennummer034348-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/09/2022 Catalog NumberSTAH-48WH
Name des Produkts
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps > Länge: 48 Zoll