Learn More
Macherey-Nagel™ UNISOL-pH-Indikatorlösung
Zur pH-Bestimmung in Reinwasser, Oberflächenwasser und in sehr verdünnten Säuren oder Basen.
Marke: Macherey-Nagel™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH-Bestimmungen in schwach gepufferten Lösungen
- UNISOL Indikatorlösungen werden zur pH-Bestimmung in Reinwasser, Oberflächenwasser und in sehr verdünnten Säuren oder Basen verwendet.
- Der Probe wird eine Indikatorlösung hinzugefügt, und die Reaktionsfarbe wird mit einer Farbskala verglichen.
- Daher ermöglichen sie die einfache und zuverlässige pH-Bestimmung in schwach gepufferten Lösungen.
Spezifikation
4.0 bis 10.0 | |
Farbdiagramm, Küvette | |
pH-Indikatorlösung |
100 mL | |
1 Flasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ UNISOL-pH-Indikatorlösung > pH4.0 bis 10.0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur