Learn More
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger
Sparsames Allzweck-Reinigungsmittel
427.83 € - 541.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Bodenreiniger |
---|---|
Produktlinie | NovaClean™ |
Sterilität | Unsteril |
Aussehen | Durchsichtig |
Material | 0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18788979
|
Micronova™
NC1-Q |
1 qt. | N/A | N/A | N/A | |||||
11952475
![]() ![]() |
Micronova™
NC1-G |
1 gal. |
541.00 €
15.14 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12887053
![]() ![]() |
Micronova™
NC1-5G |
5 gal. |
442.00 €
18.90 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Bei empfohlener Verdünnung sind Natrium- und Kaliumspiegel nur in Teilen pro Milliarde (ppb) nachweisbar
- Die Formel mit geringer Ionenstärke erzeugt keine statische Ladung
- Hinterlässt geringe oder keine Rückstände, um die Effizienz von leitfähigen Böden nicht zu beeinträchtigen
- 3.9 l (1 gal.) Konzentrat ergibt 227 bis 485 l (60 bis 128 gal.) Reinigungslösung
- Biologisch abbaubar
- Gefiltert auf 0.1 μm
Spezifikation
Bodenreiniger | |
Unsteril | |
0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid | |
Gefilterter Allzweckreiniger für den Reinraum, Freispülend |
NovaClean™ | |
Durchsichtig | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger