Learn More
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 qt.
1 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
15.14 Liter
18.90 Liter
8 Stück
Beschreibung
The Micronova NovaClean™ Floor Cleaner is an all-purpose cleanroom detergent with a fine filtration and purity that is ideal for pharmaceutical and biotech industries. NovaClean AFX (NC10-G) is an amine free formulation, particularly suited in semi conductor applications.
- Concentrated cleanroom detergent
- Effective on most surfaces, including conductive and semi conductor applications
- Ideal for pharmaceutical and biotech applications
- Will not generate a static charge and will not affect the efficiency of conductive flooring
- Yields 60-128 gallons of cleaning solution per 1 gallon container
- Free of mobile ions
- Filtered to 0.1 Microns
- Low Ionic; low in sodium and potassium
- Low non-volatile residue levels
- Biodegradable
- Free-rinsing
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bodenreiniger |
| Color-coded | No |
| Produktlinie | NovaClean |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Durchsichtig |
| Material | 0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefilterter Allzweckreiniger für den Reinraum, Freispülend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 qt. |
| Mehr anzeigen |