Learn More
Micronova™ EZT™ Bauklebeband
Verbindet problemlos verschiedene Medien wie Kunststoff, Beton oder Edelstahl
Marke: Micronova™ EZT-1WH
18.72 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Micronova Reinraum-Montageklebeband ist ein leicht zu reißendes Polyethylenklebeband mit niedriger Dichte, das für den Aufbau und die Wartung von Reinräumen entwickelt wurde. Der hohe Haftkraft und der aggressive Klebstoff eignen sich hervorragend für saubere Bauprojekte, bei denen Oberflächen mit hoher und niedriger Energie mit demselben Medium verbunden werden müssen. Dieses Klebeband passt sich gut an und hat nicht die gleichen Einschränkungen hinsichtlich Nachdenung, die bei anderen Polyethylen-Bändern auftreten können.
- Polyethylenklebeband mit stark haftendem Synthetikkautschuk-Kleber
- Hohe Klebkraft und ausgezeichnete Haftung des auf Gummi basierenden Klebstoffs
- Die gezackte Kante ermöglicht ein leichtes Abreißen in jeder Länge
- Entwickelt für den Aufbau und die Wartung von Reinräumen
- Verbindet problemlos verschiedene Medien wie Kunststoff, Beton und Edelstahl
- Passt sich gut der Form an, keine Nachdehnung
- Beständig gegen gängige Lösungsmittel und Säuren
- Aufgewickelt auf einem 3 in. Kunststoffkern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Weiß | |
Klebeband | |
Reinraum-Vinylklebeband | |
Montageklebeband für kontrollierte Umgebungen | |
Yes | |
16 x 10 x 6 in. | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm | |
25.4 mm |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance | |
None | |
Medium Gloss | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
3 in. Plastic Core | |
36/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 15.24 cm | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. | |
1 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044079-000 | Konformitätsbescheinigung | 06/09/2024 | EZT-1WH |
044328-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2024 | EZT-1WH |
043589-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2024 | EZT-1WH |
043483-000 | Konformitätsbescheinigung | 30/04/2024 | EZT-1WH |
043589-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/05/2024 | EZT-1WH |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
21Stunden
22Minuten
22Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %