Learn More
Micronova™ EZT™ Bauklebeband
Verbindet problemlos verschiedene Medien wie Kunststoff, Beton oder Edelstahl
17.80 € - 20.49 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance |
Klebstofftyp | Naturkautschuk |
Beschichtung | None |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13167316
![]() |
Micronova™
EZT-1WH |
25,4 mm | 1 in. |
20.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12803552
![]() |
Micronova™
EZT-2WH |
50,8 mm | 2 in. |
17.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polyethylen-Band mit hoher Haftkraft und Gummikleber
- Die einzigartige gezackte Kante ermöglicht ein leichtes Abreißen bei jeder Länge, wenn keine Klingen oder Abroller verfügbar sind
- Geeignet für zahlreiche Konstruktions- und Wartungsanwendungen
- Weiß
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Weiß | |
Klebeband | |
Reinraum-Vinylklebeband | |
Montageklebeband für kontrollierte Umgebungen | |
Yes | |
16 °C bis 27 °C | |
33 m |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance | |
None | |
Medium Gloss | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
3 in. Plastic Core | |
60 °F bis 80 °F | |
36 yd. (2,01 m) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ EZT™ Bauklebeband