Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
GREENER_CHOICE
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke:  Micronova™ BL4-40TRIRBB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11936875
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
  • Konstruktion aus Nylon und LDPE
  • Bestrahlt
Spezifikation
Spezifikation
Müllbeutel
LDPE
Konformitätsbescheinigung und Verarbeitungsbescheinigung (Bestrahlung)
25,5 in.
40 x 48 in.
Allgemeine Entsorgung
122 cm
102 cm
50/Cs.
0.10 mm
150 L
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Klar
64.8 cm
Ja
48 in.
40 in.
Each folded liner bagged, 5 bags per pack
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047977-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Chargennummer047238-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Chargennummer047344-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Chargennummer047114-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Chargennummer046211-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/11/2024 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel > Sterile BinLiner, LDPE, 4 mil gusseted, each bagged, 5 per double bag, 40 x 48 in.