Learn More
Ismatec™ Microflex™ Pumpensystem mit variabler Drehzahl
Microflex™ Pumpensysteme mit variabler Drehzahl sind anwenderfreundliche Pumpen mit niedrigem Durchfluss, die umkehrbares Pumpen, ferngesteuertes Starten und Stoppen sowie schnelle Schlauchwechsel ermöglichen.Ideal für die gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr in Analysatoren und anderen Laborpumpen mit niedrigem Durchfluss.
Marke: Ismatec™ MFLX77122-32
1501.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahlrollen (SS)
- Die Pumpen sind für kontinuierliche Schlauchlängen ausgelegt, um einen sauberen, ununterbrochenen Flussweg ohne Anschlüsse zu gewährleisten
- Separate Drehzahlregelung mit einer einzelnen Drehung und Schalter für Drehrichtung/Aus mit grüner LED-Betriebsanzeige – Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe oder bei Richtungsumkehr
- Der Umkehr-Permanentmagnet-Gleichstrommotor ermöglicht das Abpumpen von Flüssigkeit vor oder nach dem Pumpen
- Anschlüsse für Fernbedienung an der Rückseite der Pumpe enthält Start/Stopp der Pumpe mit Kontaktschluss
- Der Mikroflex-Pumpenkopf™ mit Schnellverladung verfügt über einen durchschnittlichen festen Verschluss für Schläuche, ohne dass eine Okklusionseinstellung erforderlich ist
Spezifikation
1 | |
Analog | |
0.017 bis 11 ml/min | |
Ja | |
4 | |
50/60 Hz |
Microflex™ kompakte Einkanalpumpe | |
Analog | |
13 bis 80 U/min | |
1 | |
Mikrobohrung 0,19; 0,25; 0,51; 0,89; 1,14; 1,42; 2,06; 2,79 mm ID |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
2Minuten
28Sekunden
57