Learn More
Ismatec™ Microflex™ Pumpensystem mit variabler Drehzahl
Microflex™ Pumpensysteme mit variabler Drehzahl sind anwenderfreundliche Pumpen mit niedrigem Durchfluss, die umkehrbares Pumpen, ferngesteuertes Starten und Stoppen sowie schnelle Schlauchwechsel ermöglichen.Ideal für die gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr in Analysatoren und anderen Laborpumpen mit niedrigem Durchfluss.
1580.00 €
Spezifikation
Kanäle | 1 |
---|---|
Beschreibung | Microflex™ kompakte Einkanalpumpe |
Regelungsart | Analog |
Displaytyp | Analog |
Umkehrbar | Ja |
Produktcode | Marke | Motor Speed | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Motor Speed | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17477563
|
Ismatec™
MFLX77122-30 |
1,7 bis 10 U/min | 0,002 bis 1,65 ml/min |
1580.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17487563
|
Ismatec™
MFLX77122-32 |
13 bis 80 U/min | 0.017 bis 11 ml/min |
1580.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahlrollen (SS)
- Die Pumpen sind für kontinuierliche Schlauchlängen ausgelegt, um einen sauberen, ununterbrochenen Flussweg ohne Anschlüsse zu gewährleisten
- Separate Drehzahlregelung mit einer einzelnen Drehung und Schalter für Drehrichtung/Aus mit grüner LED-Betriebsanzeige – Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe oder bei Richtungsumkehr
- Der Umkehr-Permanentmagnet-Gleichstrommotor ermöglicht das Abpumpen von Flüssigkeit vor oder nach dem Pumpen
- Anschlüsse für Fernbedienung an der Rückseite der Pumpe enthält Start/Stopp der Pumpe mit Kontaktschluss
- Der Mikroflex-Pumpenkopf™ mit Schnellverladung verfügt über einen durchschnittlichen festen Verschluss für Schläuche, ohne dass eine Okklusionseinstellung erforderlich ist
Spezifikation
1 | |
Analog | |
Ja | |
4 | |
50/60 Hz |
Microflex™ kompakte Einkanalpumpe | |
Analog | |
1 | |
Mikrobohrung 0,19; 0,25; 0,51; 0,89; 1,14; 1,42; 2,06; 2,79 mm ID |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Microflex™ Pumpensystem mit variabler Drehzahl