Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2XL
Beschreibung
- Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
- Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
- ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
- Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
- Silicone-free to ensure advanced product protection
- 1.5 AQL
- Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Anwendungen | Healthcare, Industriell, Laboratory |
AQL | 1.5 |
Farbe | Black |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur