Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Getränkemonitor
Anwenderfreundliche, vielseitige Einweg-Filtertrichter in Großpackungen eignen sich ideal für die mikrobielle Analyse.
185.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Beschreibung | Polystyrol-Abdeckung, Polypropylen-Zylinder/Basis, Polyethylen-Adaptermaterial, Cellulose-Stützkissen |
Porengröße | 0,45 μm |
Menge | 50/Packung |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17104401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4761 |
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester |
185.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17124401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4763 |
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES |
185.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Kann für die Kulturherstellung in eine Petrischale umgewandelt werden oder Sie entfernen einfach die Membran für die Platzierung auf einer separaten Agar-Schale
- Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spécification
100 mL | |
Polystyrol-Abdeckung, Polypropylen-Zylinder/Basis, Polyethylen-Adaptermaterial, Cellulose-Stützkissen | |
50/Packung |
Schwarz | |
0,45 μm | |
Gammabestrahlt |