Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Getränkemonitor
Anwenderfreundliche, vielseitige Einweg-Filtertrichter in Großpackungen eignen sich ideal für die mikrobielle Analyse.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4761
162.97 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17104401
  • 196.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann für die Kulturherstellung in eine Petrischale umgewandelt werden oder Sie entfernen einfach die Membran für die Platzierung auf einer separaten Agar-Schale
  • Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Polystyrol-Abdeckung, Polypropylen-Zylinder/Basis, Polyethylen-Adaptermaterial, Cellulose-Stützkissen
50/Packung
GN-6 Metricel Membran aus Cellulosemischester
Schwarz
0,45 μm
Gammabestrahlt