Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Getränkemonitor
Anwenderfreundliche, vielseitige Einweg-Filtertrichter in Großpackungen eignen sich ideal für die mikrobielle Analyse.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4763
175.75 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann für die Kulturherstellung in eine Petrischale umgewandelt werden oder Sie entfernen einfach die Membran für die Platzierung auf einer separaten Agar-Schale
- Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
100 mL | |
Polystyrol-Abdeckung, Polypropylen-Zylinder/Basis, Polyethylen-Adaptermaterial, Cellulose-Stützkissen | |
50/Packung | |
Metricel schwarze Membran aus modifiziertem PES |
Schwarz | |
0,45 μm | |
Gammabestrahlt |