Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss
Artikelnummer. p-5074227 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Sterilität:
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2.0 ml
Max. RZB:
25000 xG RCF
26000 xG RCF
30000 xG RCF
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15442545
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind DNase-/RNase- und pyrogenfrei.
Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind DNase-/RNase- und Pyrogen-frei
  • Frei von DNase/RNase und Pyrogen
  • Autoklavierbar und beständig gegen Temperaturen von bis zu -86 °C
  • Graduierte Röhrchen sind in drei Größen lieferbar: 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0ml
Spezifikation
Art der Kappe Verriegelbarer Schnappverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2.0 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB 25000 xG RCF
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 40 mm