Learn More
HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™
HYDRANAL™ - Composite 5, Titriermittel für volumetrische 1-Komponenten-Karl Fischer-Titration (methanolfrei)
Marke:  Honeywell Fluka 34805-6X1L-SC
Artikelnummer. 16666163
  • 1003.97 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
HYDRANAL™ - Composite 5
693-98-1
Volumetrische Einkomponenten-KF-Titration
6 x 1 L
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™ > 6 x 1 l