Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.
276.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Mikroeinsatz |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroprobenahme |
Menge | 10 x 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Rückstandsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Rückstandsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11762428
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | 31 mm | <1 μl |
348.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11861653
|
Fisherbrand™
|
0.25 ml | 31 mm | <2 μl |
344.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11772428
|
Fisherbrand™
|
0.3 ml | 31 mm | <8 μl |
349.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11858951
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | 29 mm | <1 μl |
740.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11848951
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | 27,5 mm | <1 μl |
276.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
Glas | |
10 x 100 |
Durchsichtig | |
Mikroprobenahme |