Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 05 09 0279
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
4 mm | |
0.2 ml | |
<1 μl | |
27,5 mm | |
Mikroeinsatz |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 | |
Fläschchen mit kleiner Öffnung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen > Konisch ,0,05 ml, <1 μl Resthöhe mm ,27.5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur