Learn More
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen 46-5998-82
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
The 34-1-2S MAb reacts with the mouse MHC class I, H-2Kd and H-2Dd. This cytotoxic antibody also cross-reacts with Kb, s, r, q, p.
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
Spezifikation
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P01901, P03991, P04223, P14426, P14427, P14428 | |
H2-D1, H2-K1 | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
14964, 14972 | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
34-1-2S | |
PerCP-eFluor 710 | |
H2-K1 | |
class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2D; H2-D; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2-D1; H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2DD; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2K1; H2-K1; H2KD; histocompatibility 2, D region locus 1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H-2Dp; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-D-q alpha-chain; MHC H2-K transplantation antigen; Q5k protein | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Mouse | |
Antibody | |
IgG2a κ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™ > 100 μg; PerCP-eFluor 710
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur