Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
33.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE Kombinationselektroden |
---|---|
Typ | Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden |
Verpackung | 20 ml |
Probenvolumen (metrisch) | 20 ml |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Art der Fülllösung | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Art der Fülllösung | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12669185
|
Mettler Toledo™
51340029 |
Bestimmung der Bromidkonzentration in Proben | 1 mol/L KNO3 | 0 °C bis 80 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12699185
|
Mettler Toledo™
51340032 |
Bestimmung der Calciumkonzentration in Proben | 0,5 mol/l MgSO4 | 0 °C bis 50 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12679185
|
Mettler Toledo™
51340030 |
Bestimmung der Chloridkonzentration in Proben | 1 mol/L KNO3 | 0 °C bis 80 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12689185
|
Mettler Toledo™
51340031 |
Bestimmung der Fluoridkonzentration in Proben | 3 mol/l KCl | 0 °C bis 80 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12619195
|
Mettler Toledo™
51340034 |
Bestimmung der Nitratkonzentration in Proben | 0,5 mol/l MgSO4 | 0 °C bis 50 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12609195
|
Mettler Toledo™
51340033 |
Bestimmung der Kaliumkonzentration in Proben | 0,5 mol/l MgSO4 | 0 °C bis 50 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10320662
|
Mettler Toledo™
51340035 |
Bestimmung der Ammoniumkonzentration in Proben | 0,5 mol/l MgSO4 | 0 °C bis 50 °C |
33.60 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Zur Verwendung mit ionenselektiven KombinationselektrodenSpezifikation
ISE Kombinationselektroden | |
Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden | |
20 ml | |
20 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen