Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Marke: Mettler Toledo™ 51340029
32.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Spezifikation
Elektrolyt für Bromid ISE, 20 ml | |
Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden | |
Bestimmung der Bromidkonzentration in Proben | |
32 bis 176 °F | |
20 ml |
ISE Kombinationselektroden | |
1 mol/L KNO3 | |
20 ml | |
0 °C bis 80 °C |