Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Marke:  Mettler Toledo™ 51340031
31.92 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12689185
  • 33.60 € / 20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrolyt für Fluorid ISE, 20 ml
Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden
Bestimmung der Fluoridkonzentration in Proben
32 bis 176 °F
20 ml
ISE Kombinationselektroden
3 mol/l KCl
20 ml
0 °C bis 80 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen > Fluoridfülllösungen