Learn More
Metro™ MetroMax Regalpfosten
Kompatibel mit MetroMax i™- und MetroMax Q™-Regalböden
40.95 € - 63.15 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
---|---|
Material | Polymer |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15957211
|
Metro™
MX74P |
74 Zoll | 188 cm | Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß |
54.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967211
|
Metro™
MX74UP |
74 Zoll | 188 cm | Mobile Pfosten für Rollen mit Zapfen |
54.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917211
|
Metro™
MX33UP |
33 Zoll | 83,82 cm | Mobile Pfosten für Rollen mit Zapfen |
40.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907211
|
Metro™
MX33P |
33 Zoll | 83,82 cm | Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß |
40.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947211
|
Metro™
MX63P |
63 Zoll | 160 cm | Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß |
47.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937211
|
Metro™
MX54UP |
54 in. | 137,1 cm | Mobile Pfosten für Rollen mit Zapfen |
45.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977211
|
Metro™
MX86P |
86 in. | 218,4 cm | Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß |
63.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Rillen zum Verriegeln von Regalkeilen befinden sich alle 1 in. Die Höhe des Pfosten ist zur einfachen Positionierung der Ablage auf die Vorderseite des Pfostens eingestanzt.
- Korrosionsbeständige Polymerpfosten mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban™
- Standpfosten verfügen über einen verstellbaren Nivellierfuß, um ungleichmäßige Böden auszugleichen
- Der Nivellierfuß kann 1 in (25 mm) verstellt werden.
- Mobile Pfosten können mit optionalen Metro-Lenkrollen bestückt werden, die in einer Vielzahl von Materialien erhältlich sind, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
Polymer |