Learn More
Metro™ MetroMax Regalpfosten
Kompatibel mit MetroMax i™- und MetroMax Q™-Regalböden
Marke:  Metro™ MX74UP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15967211
  • 56.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rillen zum Verriegeln von Regalkeilen befinden sich alle 1 in. Die Höhe des Pfosten ist zur einfachen Positionierung der Ablage auf die Vorderseite des Pfostens eingestanzt.
  • Korrosionsbeständige Polymerpfosten mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban™
  • Standpfosten verfügen über einen verstellbaren Nivellierfuß, um ungleichmäßige Böden auszugleichen
  • Der Nivellierfuß kann 1 in (25 mm) verstellt werden.
  • Mobile Pfosten können mit optionalen Metro-Lenkrollen bestückt werden, die in einer Vielzahl von Materialien erhältlich sind, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Pfosten für Rollen mit Zapfen
74 Zoll
Polymer
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale
188 cm