Learn More
Metro™ MetroMax Regalpfosten
Kompatibel mit MetroMax i™- und MetroMax Q™-Regalböden
Marke: Metro™ MX86P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rillen zum Verriegeln von Regalkeilen befinden sich alle 1 in. Die Höhe des Pfosten ist zur einfachen Positionierung der Ablage auf die Vorderseite des Pfostens eingestanzt.
- Korrosionsbeständige Polymerpfosten mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban™
- Standpfosten verfügen über einen verstellbaren Nivellierfuß, um ungleichmäßige Böden auszugleichen
- Der Nivellierfuß kann 1 in (25 mm) verstellt werden.
- Mobile Pfosten können mit optionalen Metro-Lenkrollen bestückt werden, die in einer Vielzahl von Materialien erhältlich sind, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Stationärer Pfosten mit Nivellierfuß | |
86 in. | |
Polymer |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
218,4 cm |