Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
19.20 € - 109.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 4 in. |
Höhe (metrisch) | 10 cm |
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15936961
|
Metro™
L36N-4S |
Edelstahl | 36 in. | 91,4 cm |
73.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11711059
|
Metro™
L18N4C |
Chrom | 18 in. | 45,7 cm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906961
|
Metro™
L30N-4C |
Chrom | 30 in. | 76 cm |
32.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11880900
|
Metro™
L60N4C |
Chrom | 60 in. | 152,4 cm |
37.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11860900
|
Metro™
L36N4C |
Chrom | 36 in. | 91.4 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15916971
|
Metro™
L60N-4S |
Edelstahl | 60 in. | 152,4 cm |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11721059
|
Metro™
L24N4C |
Chrom | 24 in. | 61 cm |
21.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11870900
|
Metro™
L48N4C |
Chrom | 48 in. | 121,9 cm |
33.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15976951
|
Metro™
L24N-4S |
Edelstahl | 24 in. | 61 cm |
53.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15926951
|
Metro™
L18N-4S |
Edelstahl | 18 in. | 45,7 cm |
43.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 4 in. (10 cm) hoch
- Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden | |
4 in. | |
10 cm |