Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
Marke: Metro™ L30N-4C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 4 in. (10 cm) hoch
- Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Stackable Ledge for Wire Shelving | |
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden | |
10 cm | |
76 cm |
Chrom | |
4 in. | |
30 in. |