Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
Marke:  Metro™ L36N-4S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936961
  • 75.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 4 in. (10 cm) hoch
  • Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Stackable Ledge for Wire Shelving
4 in.
36 in.
Edelstahl
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
10 cm
91,4 cm