Learn More
Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, schwarz
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
234.00 € - 345.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hilfsmittelwagen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | NSF |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände |
Material | Polymer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Tragkraft (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Tragkraft (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15225962
|
Metro™
MY2636-25BL |
102,2 x 70,3 x 93 cm (40,25 x 27,68 x 36,62 in.) | 2 | 400 lbs. |
345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15255942
|
Metro™
MY1627-24BL |
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.) | 2 | 300 lbs. |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15235952
|
Metro™
MY2030-24BL |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | 2 | 300 lbs. |
234.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15235942
|
Metro™
MY1627-34BL |
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.) | 3 | 400 lbs. |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15235962
|
Metro™
MY2636-35BL |
102,2 x 70,3 x 93 cm (40,25 x 27,68 x 36,62 in.) | 3 | 500 lbs. |
339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15245952
|
Metro™
MY2030-34BL |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | 3 | 400 lbs. |
287.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
- NSF-gelistet
- Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
- Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
- Schwarz
- Standflächen aus Chrom
- Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
- Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
- Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Vier drehbare Rollen
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
Schwarz | |
Polymer |
NSF | |
Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände |